missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL6, Rat, Biotin, Clone: MP5-32C11, Abnova™
Rat monoclonal antibody raised against recombinant Il6.
Marca: Abnova MAB5879.500ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| IL6 | |
| Monoclonal | |
| Biotin | |
| The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| Il6 | |
| Il6 | |
| Recombinant protein corresponding to mouse Il6. | |
| RUO | |
| 16193 | |
| Mouse | |
| Liquid |
| ELISA | |
| MP5-32C11 | |
| Rat monoclonal antibody raised against recombinant Il6. | |
| In PBS (0.09% sodium azide) | |
| Il-6 | |
| Rat | |
| 500 μg | |
| Primary | |
| Mouse Interleukin-6 (IL-6)1-4. This is a non-neutralizing antibody. | |
| Store at 4°C. | |
| IgG2a κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur