missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glo1, Rat, Clone: 6F10, Abnova™

Código de producto. 16120960
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16120960 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16120960

Marca: Abnova MAB6768.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat monoclonal antibody raised against full-length recombinant Glo1.

Especificaciones

Antígeno Glo1
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 6F10
Conjugado Unconjugated
Descripción Rat monoclonal antibody raised against full length recombinant Glo1.
Dilución Western Blot (1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS (50% glycerol)
génica Glo1
Alias de gen 0610009E22Rik/1110008E19Rik/2510049H23Rik/AW550643/GLY1/Glo-1/Glo-1r/Glo-1s/Glo1-r/Glo1-s/Qglo
Símbolos de los genes Glo1
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Recombinant GST fusion protein corresponding to full length mouse Glo1.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 109801
Especificidad de la prueba This antibody is specific to Glo1.
Especies diana Human, Monkey, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. For long term storage store at -80°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.