missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Csf2, Rat, Clone: MP1-31G6, Abnova™

Código de producto. 16290870
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16290870 500 μg 500 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16290870

Marca: Abnova MAB3321.500ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat monoclonal antibody raised against recombinant Csf2.

Especificaciones

Antígeno Csf2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon MP1-31G6
Conjugado Unconjugated
Descripción Rat monoclonal antibody raised against recombinant Csf2.
Dilución Western Blot (1-5 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In 100mM BBS, pH 8.2
génica Csf2
Alias de gen Csfgm/Gm-CSf/MGC151255/MGC151257/MGI-IGM
Símbolos de los genes Csf2
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to mouse Csf2.
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12981
Especificidad de la prueba Mouse GM-CSF.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.