missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para agrina de rata

Código de producto. 17798203
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad unitSize
17798203 10 × 96 pruebas paquete de 10
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17798203

Marca: Invitrogen™ ERA2RBX10

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Kit de ELISA tipo sándwich

La agrina es una molécula que reside en la lámina basal de las células musculares y dirige acontecimientos clave en la diferenciación postsináptica. En particular, la agrina es responsable de la agrupación de los receptores de acetilcolina (AChR) en la superficie celular y de su localización en la unión neuromuscular. Se han identificado varias variantes de agrina que surgen de empalmes alternativos del ARNm. Las formas de empalme de agrina que tienen inserciones en dos sitios en el extremo carboxi designados y y z muestran una alta afinidad por los AChR, mientras que las formas de empalme que carecen de estas inserciones se asocian con los AChR débilmente. Se ha señalado que el alfa-distroglicano muscular es el receptor de la actividad de agrupación de la agrina; sin embargo, este es un punto de controversia. La fosforilación de la tirosina se ha implicado como un paso temprano necesario en la agregación de los AChR. Es interesante destacar que se ha descubierto una tirosina quinasa receptora única, denominada MuSK, que interactúa con Agrin y se localiza específicamente en el músculo en desarrollo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P25304
Intervalo del ensayo De 0,06 a 50 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,06 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 25592
Símbolo de gen Agrn
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos|Patrón|Concentrado de diluyente de ensayo|Anticuerpo de detección biotinilado|SAV-HRP|Tampón de lavado|Cromógeno|Solución de parada|Cubiertas de placa adhesiva, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra Plasma, 50 μl|Sobrenadante, 50 μl|Suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Agrina
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.