missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RASSF8 Monoclonal Antibody (OTI2F9), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200011997
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17525052 30 μL 30 microlitros
17505052 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17525052

Marca: Origene Technologies TA505925S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RASSF8 Monoclonal antibody specifically detects RASSF8 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno RASSF8
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2F9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica RASSF8
N.º de referencia del gen Q8NHQ8
Alias de gen 5133400D11Rik; AA815821; AW123240; C12orf2; Carcinoma-associated protein HOJ-1; carcinoma-associated protein HOJ-1 homolog; EGK_03473; HOJ1; HoJ-1; mHoj-1; Ras association (RalGDS/AF-6) domain family (N-terminal) member 8; Ras association (RalGDS/AF-6) domain family 8; Ras association domain family member 8; ras association domain-containing protein 8; RASSF8; RGD1308820
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human RASSF8 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11228
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.