missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ RASSF6 Polyclonal Antibody

Descripción
Immunogen sequence: SDLPYRISSDH LKKEEKMTMM AHQYPSWIFI NEKTFITREQ LNSLLKTYNI FYENQKNLHI LYGETEDGKL IVEGMLDIFW GVKRPIQ Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 66%, rat 67%.
RASSF6 is a member of the RAS association domain family of RAS effectors/tumor suppressors that mediate some of the growth inhibitory properties of RAS oncogenes.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | RASSF6 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.05 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| génica | Rassf6 |
| N.º de referencia del gen | Q6ZTQ3 |
| Alias de gen | 1600016B17Rik; DKFZp686K23225; putative RAS binding protein; Ras association (RalGDS/AF-6) domain family 6; Ras association (RalGDS/AF-6) domain family member 6; Ras association domain family member 6; ras association domain-containing protein 6; RASSF6 |
| Símbolos de los genes | Rassf6 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?