missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RASGRF1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16830944 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16830944 20 μL 20 microlitros
16820944 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16830944

Marca: Proteintech 129581AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RASGRF1 encodes a protein that is a guanine nucleotide exchange factor similar to the Saccharomyces cerevisiae CDC25 gene product. Functional analysis has demonstrated that this protein stimulates the dissociation of GDP from RAS protein. The studies of the similar gene in mouse suggested that the Ras-GEF activity of this protein in brain can be activated by Ca2+ influx, muscarinic receptors, and G protein beta-gamma subunit. Mouse studies also indicated that the Ras-GEF signaling pathway mediated by this protein may be important for long-term memory. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been reported.

Especificaciones

Antígeno RASGRF1
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica RASGRF1
N.º de referencia del gen P27671, P28818, Q13972
Alias de gen CDC25, CDC25L, GNRP, GRF1, GRF55, H GRF55, PP13187, Ras GRF1, RASGRF1
Símbolos de los genes RASGRF1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno RASGRF1 Fusion Protein Ag4072
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 192213, 19417, 5923
Especies diana Rat, Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.