Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para RARRES2/TIG2 humano
Product Code. 17185549
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Unit Size:
1 set
cada uno
Product Code. Cantidad unitSize
17185549 5 × 96 pruebas cada uno
15485113 96 pruebas 1 set
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17185549
Brand: Invitrogen™ EHRARRES2X5
This item is not returnable. View return policy
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para RARRES2/TIG2 humano cuantifica RARRES2 hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el RARRES2 hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para RARRES2 humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Los retinoides actúan a través de factores de transcripción dependientes de ligandos, el receptor X retinoide (RXR) y los receptores de ácido retinoico (RAR). Las proteínas del gen inducido por el tazaroteno (TIG), también designadas proteínas receptoras de ácido retinoico o proteínas sensibles al RAR, pueden estar ligadas a la membrana o ser secretadas. Los TIG actúan como genes supresores de tumores en cánceres humanos y se expresan en gran medida en la piel, los folículos pilosos y las células endoteliales, así como en el páncreas, el bazo y el intestino. Los TIG son activados por tazaroteno y han sido implicados como reguladores de crecimiento que median los efectos supresores de crecimiento de los retinoides. TIG1 es una proteína de membrana tipo II de un solo pase activada por el tazaroteno y las proteínas de RAR. Pertenece a la familia de proteínas de inhibidores de proteasa I47 (latexina). TIG2 es una proteína secretada que se expresa principalmente en la epidermis, los folículos pilosos y las células endoteliales. TIG2 se inhibe en lesiones psoriásicas y se activa mediante el tazaroteno en trozos de piel y en epidermis de lesiones psoriásicas. TIG3 se expresa ampliamente en la mayoría de los tejidos, pero no se detecta en el corazón, los testículos ni el cerebro. TIG3, que es activada por tazaroteno, pertenece a la familia de proteínas H-rev107. TIG3 actúa como regulador del crecimiento y es importante para mediar los efectos supresores del crecimiento de los retinoides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Número de acceso Q99969
Intervalo del ensayo De 0,51 ng/ml a 50 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,5 ng/ml
Intervalo de calibración De 0,5 ng/ml a 50 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos ELISA detecta la quemerina humana. Otras especies aún no determinadas.
Suficiente para Ensayos de 5 x 96
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 5919
Símbolo de gen HP10433,TIG2
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Cromógeno, SAV-HRP, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Cubiertas adhesivas para placas, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Solución de parada, Anticuerpo de detección biotinilado, Tampón de lavado
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inflamación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo HP10433, TIG2
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min