missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RARA Monoclonal Antibody (OTI7B8), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17596633
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17596633 30 μL 30 microlitros
17576633 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17596633

Marca: Origene Technologies TA806459S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RARA Monoclonal antibody specifically detects RARA in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno RARA
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI7B8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Tnfrsf18
N.º de referencia del gen Q9Y5U5
Alias de gen Nr1b1; nuclear receptor subfamily 1 group B member 1; nucleophosmin-retinoic acid receptor alpha fusion protein NPM-RAR long form; RAR; RAR Alpha; RAR alpha 1; RARA; RAR-alpha; RARalpha1; retinoic acid; retinoic acid nuclear receptor alpha variant 1; retinoic acid nuclear receptor alpha variant 2; retinoic acid receptor; retinoic acid receptor alpha; retinoic acid receptor, alpha; retinoic acid receptor, alpha polypeptide; RRA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 26-162 of human TNFRSF18 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8784
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.