Learn More
Thermo Scientific™ RapID™ QC Set
Código de producto. 12975973
Click to view available options
Cantidad:
5 asas/paquete
Tipo de producto:
Acinetobacter baumannii
Candida albicans
Enterobacter aerogenes
Haemophilus influenzae tipo a
Staphylococcus haemolyticus
resistentes a la vancomicina
Enterobacter aerogenes, Oligella ureolytica, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus saprophyticus
Media Broth
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. 12975973
Marca: Thermo Scientific™ R4653047
Obtenga una recuperación más rápida, una viabilidad mejorada y posibilidades de utilización directa de la estriación a la placa con microorganismos de control de calidad fabricados con un exclusivo e inigualable proceso de conservación en gel.
Garantice productos de alto rendimiento, resultados de pruebas clínicas reproducibles y una evaluación microbiológica coherente de los productos farmacéuticos y alimentos con organismos de control de calidad Thermo Scientific™ Culti-Loops™. Los conjuntos de control de calidad Thermo Scientific™ RapID™ incluyen un conjunto de microorganismos de control de calidad listos para su uso en el formato de Culti-Loops, que son asas bacteriológicas desechables listas para su uso que contienen microorganismos viables y estabilizados en una matriz de gel única.
Confíe en los microorganismos de control de calidad de Thermo Scientific para obtener unos resultados de calidad en los que se puede confiar, respaldados por más de 30 años de experiencia en la fabricación y el empaquetado de microorganismos controlados.
Comodidad
  • Reduzca el tiempo y los costes innecesarios en recursos de laboratorio con un asa de inoculación de estriación directa que no requiere rehidratación.
Rendimiento
  • Obtenga una viabilidad y recuperación mejoradas con los microorganismos conservados en nuestro gel especializado.
Valor
  • Consolide el tiempo dedicado a realizar pedidos y los gastos de envío poniéndose en las manos de un único proveedor que ofrece medios de cultivo y microorganismos para control de calidad excelentes.
Seguridad
  • Logre una trazabilidad absoluta gracias a las cepas ATCC™ License Derivative.
Eficacia
  • Consiga una documentación precisa y cómoda gracias a las etiquetas despegables y transferibles.
Seguridad
  • Reduzca los riesgos de contaminación e infección gracias a una ausencia total de manipulación de microorganismos.
  • Más de 600 microorganismos de control de calidad, incluidos prácticos juegos para los sistemas de identificación más utilizados
  • Certificación ISO, conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales, registrado en la FDA
  • Miembro del programa ATCC™ Licensed Derivative
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
*El emblema ATCC Licensed Derivative™, la marca ATCC Licensed Derivative™ y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™. Thermo Fisher Scientific tiene licencia para usar estas marcas comerciales y para vender productos derivados de cultivos ATCC™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificación ISO, conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales, registrado en la FDA
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Conjunto de control de calidad RapID™ STAPH PLUS/4
Formato Culti-Loops
Tipo de producto Enterobacter aerogenes, Oligella ureolytica, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus saprophyticus
Clase de organismo diana Juegos de organismos
Tipo de prueba Control de calidad cualitativo
Cantidad 5 asas/paquete
Especie Enterobacter aerogenes, Oligella ureolytica, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus saprophyticus