Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo RapID™ Nitrate B
Código de producto. 10392223
Change view
Click to view available options
Cantidad:
15 ml/vial
Tamaño de la unidad:
15 ml
10392223 15 ml/vial 15 ml
1 options
Código de producto. 10392223
Marca: Thermo Scientific™ R8309004
Complete la prueba de nitritos Thermo Scientific™ RapID™ System utilizando el reactivo Thermo Scientific RapID Nitrate B listo para su uso.
Complete la prueba de nitritos del sistema Thermo Scientific™ RapID™ utilizando el reactivo Thermo Scientific RapID Nitrate B.
Este producto está indicado para su uso con RapID CB PLUS System (R8311008), RapID NF PLUS System (R8311005), RapID ONE (R8309002), Rapid NH System (R8311001), RapID STAPH PLUS System (R8309003) y RapID NH System (R8311001).
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Reactivo RapID Nitrate B
Marcado CE Sí
Formato Vial
Para utilizar con (equipo) Sistema RapID CB PLUS (R8311008), sistema RapID NF PLUS (R8311005), sistema RapID ONE (R8309002), sistema RapID NH (R8311001), sistema RapID STAPH PLUS (R8309003), sistema RapID NH (R8311001)
Tipo de empaquetado 1 caja
Cantidad 15 ml/vial
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.