Learn More
Gestigkeit Harry™ Incineradores rápidos
Código de producto. 10489692
Change view
Click to view available options
Tensión:
220 V
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
10489692 230 V cada uno
10101231 220 V cada uno
2 options
Código de producto. 10489692
Marca: Gestigkeit Harry™ SVR/E
Solo quedan null
Especificaciones
Temperatura (métrico) 950 °C
Tipo Incinerador rápido
Material Acero inoxidable
Peso (métrico) 7 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 2500 w
Tensión 230 V
Vataje 2500 W