Learn More
Gestigkeit Harry™ Incineradores rápidos
Código de producto. 10101231
Change view
Click to view available options
Tensión:
220 V
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tensión unitSize
10101231 220 V cada uno
10489692 230 V cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10101231 Proveedor Gestigkeit Harry™ N.º de proveedor SVD/95P
Solo quedan null
Especificaciones
Temperatura (métrico) 950 °C
Tipo Incinerador rápido
Pantalla Digital
Material Acero inoxidable
Peso (métrico) 7 kg
Requisitos eléctricos 220 V, 2500 w
Tensión 220 V
Vataje 2500 W