Learn More
Gestigkeit Harry Incinerador rápido
Descripción
Includes
Sonda de temperatura, ventilador de escape integrado con soplador, 1,83 m o 25,4 mm (6 ft. or 2 in) de DI Tubo de escape de polietileno con abrazadera y 1,83 m (6 pies) de tubo flexible de polietileno para suministro de nitrógeno con conector John Guest
- El soplado de nitrógeno reduce la presión parcial directamente sobre el líquido para acelerar la evaporación y ayudar a eliminar el disolvente cuando se evapora
- Cinco válvulas de control de nitrógeno con interruptores on/off; cada válvula controla una fila de 10 boquillas que permiten conservar el nitrógeno durante las tiradas parciales
- Regulador de presión montado en la parte delantera con pantalla analógica de presión de 0 a 3,10 bar (0 a 45 psi) en incrementos de 0,14 bar (2 psi)
- El calentador controlado por microprocesador suministra calor al bloque y es programable de 30 ° a 100 °C en incrementos de 1 °C.
- El temporizador puede ajustarse de 1 a 999 minutos
- La memoria almacena hasta 10 programas
Especificaciones
Especificaciones
| Amperaje | 8 A |
| Certificaciones/conformidad | ETL, ERL-C |
| Altura exterior (métrico) | 33 cm |
| Pantalla | LCD |
| Peso (métrico) | 15,9 kg |
| Requisitos eléctricos | 115 V, 60 Hz |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Material | Acero con revestimiento de epoxi |
| Presión de funcionamiento | De 0 a 3,1 bar |
| Tensión | 115 V |
| Mostrar más |