Learn More
Thermo Scientific™ Kit de ensayos de proteínas Pierce™ Rapid Gold BCA
Código de producto. 15776178 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 ml
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
20 ml
250 ml
500 ml
15776178 500 ml 500 ml
15877522 20 ml 20 ml
15778629 250 ml 250 ml
3 options
Almacenar a 4 °C
Código de producto. 15776178
Marca: Thermo Scientific™ A53225
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Almacenar a 4 °C
El kit de ensayo de proteínas BCA Thermo Scientific™ Pierce™ Rapid Gold es un ensayo de dos componentes, de alta precisión y compatible con detergentes, optimizado para medir (a 480 nm) la concentración total de proteínas en comparación con la curva estándar de proteínas de concentraciones conocidas.
  • Un ensayo rápido de dos componentes, de alta precisión y compatible con detergentes optimizado para determinar la concentración total de proteínas.
  • Puede utilizarse para evaluar la producción en lisados de células completas y fracciones de columnas de afinidad, así como para supervisar la contaminación proteica en aplicaciones industriales.
  • El ensayo conserva las características clave del ensayo BCA tradicional, pero permite una incubación rápida a temperatura ambiente igual a los métodos de unión al colorante.
  • Proporciona una precisión similar, pero en una incubación a temperatura ambiente de 5 minutos y con una medición a 480 nm.
  • Esta mejora elimina la necesidad de esperar o exponer las muestras a temperaturas elevadas para un tiempo rápido de obtención de resultados.
  • Muestra una variación entre proteínas similar a la del ensayo de proteínas BCA tradicional, y una variación entre proteínas menor que los métodos de ensayo de proteínas de unión al colorante (Bradford).
  • No se ve afectado por las concentraciones típicas de la mayoría de los detergentes iónicos y no iónicos.
  • El intervalo de trabajo lineal para BSA oscila entre 20 y 2000 µg/ml.
  • Almacenar en refrigerador a entre 2 °C y 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo del ensayo De 20 a 2000 μg/ml
Contenido y almacenamiento Almacenar en refrigerador (2–8 °C).
ensayo Ensayo BCA Rapid Gold
Método de detección Colorimétrico
Línea de productos Pierce
Tipo de producto Ensayo de cuantificación de proteínas
Especificidad Sin especificidad
Para utilizar con (aplicación) Detección basada en soluciones, absorbancia
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetro, lector de microplacas
Cantidad 500 ml
Condiciones de envío Hielo húmedo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pierce Rapid Gold BCA Protein Assay Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: acetonitrile, copper(II) sulphate pentahydrate