Learn More
Thermo Scientific™ Kit de ensayos de proteínas Pierce™ Rapid Gold BCA
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
- Un ensayo rápido de dos componentes, de alta precisión y compatible con detergentes optimizado para determinar la concentración total de proteínas.
- Puede utilizarse para evaluar la producción en lisados de células completas y fracciones de columnas de afinidad, así como para supervisar la contaminación proteica en aplicaciones industriales.
- El ensayo conserva las características clave del ensayo BCA tradicional, pero permite una incubación rápida a temperatura ambiente igual a los métodos de unión al colorante.
- Proporciona una precisión similar, pero en una incubación a temperatura ambiente de 5 minutos y con una medición a 480 nm.
- Esta mejora elimina la necesidad de esperar o exponer las muestras a temperaturas elevadas para un tiempo rápido de obtención de resultados.
- Muestra una variación entre proteínas similar a la del ensayo de proteínas BCA tradicional, y una variación entre proteínas menor que los métodos de ensayo de proteínas de unión al colorante (Bradford).
- No se ve afectado por las concentraciones típicas de la mayoría de los detergentes iónicos y no iónicos.
- El intervalo de trabajo lineal para BSA oscila entre 20 y 2000 µg/ml.
- Almacenar en refrigerador a entre 2 °C y 8 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | De 20 a 2000 μg/ml |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en refrigerador (2–8 °C). |
| ensayo | Ensayo BCA Rapid Gold |
| Método de detección | Colorimétrico |
| Línea de productos | Pierce |
| Tipo de producto | Ensayo de cuantificación de proteínas |
| Especificidad | Sin especificidad |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección basada en soluciones, absorbancia |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetro, lector de microplacas |
| Cantidad | 20 ml |
| Mostrar más |