Learn More
Buerkle™ Acoplamientos rápidos, NW de 6,4 mm, conexiones macho, para montaje en placa con boquilla de manguera con unión roscada
Código de producto. 16410785 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
16410785 6 mm cada uno
1 options
Código de producto. 16410785 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 87741380
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conexión rápida y segura para líquidos, gases, aire comprimido y vacío. Los acoplamientos rápidos Buerkle™ son ideales para conectar y separar mangueras, máquinas, aparatos, contenedores y mucho más.
  • Fabricados con polioximetileno o polipropileno
  • Caudal máximo posible
  • Manejo sencillo con una sola mano
  • La junta tórica segura garantiza que los acoplamientos sean a prueba de fugas
  • Presión de funcionamiento de polioximetileno a 20 °C: hasta 10 bar, temperatura de funcionamiento de −40 °C a +80 °C
  • Presión de funcionamiento de polipropileno a 20 °C: hasta 8 bar, temperatura de funcionamiento de 0 °C a 110 °C
  • Los acoplamientos simplemente se conectan entre sí, haciendo clic automáticamente en su lugar y abriendo las válvulas
  • Al desconectar, las válvulas se sellan automáticamente, no se producen fugas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 6 mm
Diámetro exterior (imperial) 8 mm
Longitud global (métrico) 49 mm
Anchura (métrico) 6,4 mm
Incluye Con válvula