Learn More
Buerkle™ Acoplamientos rápidos, NW de 6,4 mm, conexiones macho, toberas de manguera con boquillas de manguera
Tienda Bürkle ProductosDescripción
- Los acoplamientos rápidos son ideales para conectar y separar mangueras, máquinas, aparatos, contenedores, etc.
- Para una conexión rápida y segura
- Para líquidos, gases, aire comprimido y vacío
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Without valve |
| Diámetro interior (métrico) | 8 mm |
| Material | POM |
| Longitud global (métrico) | 32 mm |
| Para utilizar con | 8 mm Hose |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 |
| Tamaño de los tubos | 8 mm de diám. x 32 mm |
| Tamaño de rosca | NW 6.4 mm |
| Incluye | Male connections, hose nipples with hose nozzles |
| Mostrar más |