Learn More
Buerkle™ Acoplamientos rápidos, NW de 6,4 mm, conexiones macho, toberas de manguera con boquillas de manguera
Código de producto. 10255413 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
6,5 mm diám. x 47 mm
6,5 mm de diám. x 32 mm
8 mm de diám. x 32 mm
9,5 mm diám. x 42 mm
Material:
POM
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de los tubos Material unitSize
10255413 6,5 mm diám. x 47 mm Polipropileno cada uno
10027062 6,5 mm de diám. x 32 mm POM cada uno
10789664 8 mm de diám. x 32 mm POM cada uno
10086711 9,5 mm diám. x 42 mm Polipropileno cada uno
10697106 6,5 mm diám. x 47 mm POM cada uno
5 options
Código de producto. 10255413
Marca: Buerkle™ 87712140
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Acoplamientos rápidos, NW de 6,4 mm, conexiones macho, toberas de manguera con boquillas de manguera para una conexión rápida y segura para líquidos, gases, aire comprimido y vacío.
  • Los acoplamientos rápidos son ideales para conectar y separar mangueras, máquinas, aparatos, contenedores, etc.
  • Para una conexión rápida y segura
  • Para líquidos, gases, aire comprimido y vacío
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polipropileno
Longitud global (métrico) 47 mm
Para utilizar con Manguera de 6,4 mm
Cantidad de embalaje 25/Escala
Tamaño de los tubos 6,5 mm diám. x 47 mm
Anchura (métrico) 6,4 mm
Incluye Válvula
Presión máxima 8 bar
Tipo de producto Acoplamiento rápido