Learn More
Buerkle™ Acoplamientos rápidos, NW de 6,4 mm, conexiones macho, toberas de manguera con boquillas de manguera
Tienda Bürkle ProductosDescripción
- Los acoplamientos rápidos son ideales para conectar y separar mangueras, máquinas, aparatos, contenedores, etc.
- Para una conexión rápida y segura
- Para líquidos, gases, aire comprimido y vacío
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Longitud global (métrico) | 42 mm |
| Para utilizar con | Manguera de 9,5 mm |
| Cantidad de embalaje | 25/Escala |
| Tamaño de los tubos | 9,5 mm diám. x 42 mm |
| Anchura (métrico) | 6,4 mm |
| Incluye | Válvula |
| Presión máxima | 8 bar |
| Tipo de producto | Acoplamiento rápido |