Learn More
Buerkle™ Acoplamientos rápidos, NW de 6,4 mm, conexiones macho, toberas de manguera con boquillas de manguera
Código de producto. 10027062 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
6,5 mm diám. x 47 mm
6,5 mm de diám. x 32 mm
8 mm de diám. x 32 mm
9,5 mm diám. x 42 mm
Material:
POM
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos Material unitSize
10027062 6,5 mm de diám. x 32 mm POM cada uno
10789664 8 mm de diám. x 32 mm POM cada uno
10086711 9,5 mm diám. x 42 mm Polipropileno cada uno
10697106 6,5 mm diám. x 47 mm POM cada uno
10255413 6,5 mm diám. x 47 mm Polipropileno cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10027062 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 87711040
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Acoplamientos rápidos, NW de 6,4 mm, conexiones macho, toberas de manguera con boquillas de manguera para una conexión rápida y segura para líquidos, gases, aire comprimido y vacío.
  • Los acoplamientos rápidos son ideales para conectar y separar mangueras, máquinas, aparatos, contenedores, etc.
  • Para una conexión rápida y segura
  • Para líquidos, gases, aire comprimido y vacío
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Without valve
Diámetro interior (métrico) 6.5 mm
Material POM
Longitud global (métrico) 32 mm
Para utilizar con 6.4 mm Hose
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Cantidad de embalaje 1
Tamaño de los tubos 6,5 mm de diám. x 32 mm
Tamaño de rosca NW 6.4 mm
Incluye Male connections, hose nipples with hose nozzles
Presión máxima 10 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 80°C
Tipo de producto Rapid Coupling