Learn More
Buerkle™ Rapid Couplings, NW 6.4 mm, Male Connections, Angled Nipples with Hose Nozzle
Código de producto. 15381587 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Material:
POM
Polipropileno
Incluye:
Con válvula
Sin válvula
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Incluye unitSize
15381587 POM Sin válvula cada uno
15301597 Polipropileno Con válvula cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15381587 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 87751040
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conexión rápida y segura para líquidos, gases, aire comprimido y vacío. Los acoplamientos rápidos Buerkle™ son ideales para conectar y separar mangueras, máquinas, aparatos, contenedores y mucho más.
  • Manufactured from polyoxymethylene
  • Maximum flow possible
  • Easy single-handed operation
  • Secure O-ring guarantees that couplings are leakproof
  • Operating pressure at 20°C: with vacuum up to 10 bar
  • Operating temperature from −40° to +80°C
  • Couplings simply connect to each other, automatically clicking into place and opening the valves
  • When disconnecting, the valves are automatically sealed, no leakage occurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 6.5 mm
Material POM
Longitud global (métrico) 31 mm
Para utilizar con 6.5 mm Hose
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Anchura (métrico) 6.4 mm
Incluye Sin válvula
Presión máxima 10 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 80°C
Tipo de producto Rapid Coupling