Learn More
Buerkle™ Acoplamientos rápidos, NW de 6,4 mm, conexiones hembra con boquilla de manguera
Código de producto. 10799664 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
6,5 mm de diám. x 50 mm
8 mm diám. x 50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
10799664 8 mm diám. x 50 mm cada uno
10620185 6,5 mm de diám. x 50 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10799664 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 87611050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conexión rápida y segura para líquidos, gases, aire comprimido y vacío. Los acoplamientos rápidos son ideales para conectar y separar mangueras, máquinas, aparatos, recipientes, etc. Calidad superior, con fiabilidad probada, requisitos de espacio reducido, flujo máximo posible, funcionamiento sencillo y diseño elegante
  • Conexión rápida y segura para líquidos, gases, aire comprimido y vacío.
  • Ideal para conectar y separar mangueras, máquinas, aparatos y recipientes.
  • Calidad superior, con fiabilidad probada, requisitos de espacio reducido, flujo máximo posible, funcionamiento sencillo (funcionamiento con una sola mano) y diseño elegante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Without valve
Diámetro interior (métrico) 8 mm
Material POM
Longitud global (métrico) 50 mm
Para utilizar con 8 mm Hose
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Cantidad de embalaje 1
Tamaño de los tubos 8 mm diám. x 50 mm
Anchura (métrico) 6.4 mm
Incluye Female connections, hose couplings with hose nozzles
Presión máxima 10 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 80°C
Tipo de producto Rapid Coupling