Learn More
Rapamicina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7042419
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
15434849 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 15434849
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62473.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Rapamycin, CAS # 53123-88-9, is a macrolide compound showing suppressor activity against the immune system and also exhibits inhibitory activity in tumor growth. | CAS: 53123-88-9 | C51H79NO13 | 914.187 g/mol
Blocks cytokine-mediated signal transduction pathwaysRapamycin is used to inhibit tumor growth by halting tumor cell proliferation and suppressing tumor angiogenesis. It forms a complex with FKBP12 that binds and inhibits the molecular target of rapamycin (mTOR) as well as suppresses the immune system, preventing transplant rejection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Bloquea las rutas de transducción de señales mediadas por citoquinas. La rapamicina se utiliza para inhibir el crecimiento tumoral mediante la interrupción de la proliferación de células tumorales y la supresión de la angiogénesis tumoral. Forma un complejo con FKBP12 que se une e inhibe la diana molecular de la rapamicina (mTOR) y suprime el sistema inmunológico, evitando el rechazo del trasplante.
Solubilidad
Soluble en DMSO a 50 mg/ml o metanol a 25 mg/ml. Soluble en alcohol, dimetilsulfóxido y dimetilformamida. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a – 20 °C. Para uso exclusivo en investigación: no destinado a uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos. Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53123-88-9
Fórmula molecular C51H79NO13
Peso molecular (g/mol) 914.187
Número MDL MFCD00867594
Clave InChI QFJCIRLUMZQUOT-HPLJOQBZSA-N
Sinónimo Sirolimus; AY-22989
PubChem CID 5284616
ChEBI CHEBI:9168
SMILES CC1CCC2CC(C(=CC=CC=CC(CC(C(=O)C(C(C(=CC(C(=O)CC(OC(=O)C3CCCCN3C(=O)C(=O)C1(O2)O)C(C)CC4CCC(C(C4)OC)O)C)C)O)OC)C)C)C)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rapamycin
Tipo Rapamycin
Forma física Polvo
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Índice Merck 14,8114
Información de solubilidad Soluble in DMSO at 50mg/ml or methanol at 25mg/mlSoluble in alcohol,dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide; Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 914.17
Porcentaje de pureza ≥99%
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.