Learn More
Invitrogen™ Human RANTES ELISA Kit
Código de producto. 10108643
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10108643 96 pruebas 1 set
10763115 5 x 96 pruebas 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10108643 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EHRNTS
ELISA
The Human RANTES ELISA quantitates Hu RANTES in human serum, plasma, urine, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu RANTES. Principle of the method The Human RANTES solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Estos kits de ELISA para RANTES humano utilizan pares de recubrimiento y anticuerpos de detección previamente titulados y emparejados para lograr una medición sensible y precisa del RANTES (reguladas en la activación, células T normales expresadas y secretadas) en muestras a 50 μl por pocillo. También se incluye patrón de proteína recombinante calibrado, estreptavidina-HRP, solución de sustrato TMB y solución de parada. Los kits completos contienen placas de tiras de 96 pocillos recubiertas previamente y reactivos optimizados por lotes. Todos los componentes se someten a pruebas de control de calidad para minimizar la variabilidad entre lotes.
  • Objetivo: RANTES humano natural y recombinante (reguladas en la activación, células T normales expresadas y secretadas)
  • Formato: ELISA colorimétrico (sustrato TMB) en placa de tiras de 96 pocillos transparente
  • Medición: Absorbancia a 450 nm menos absorbancia a 550 nm
  • Intervalo del ensayo: De 51,2 a 2000 pg/ml
  • Sensibilidad: < 2 pg/ml
  • Precisión: Intraensayo CV < 10 %; interensayo CV < 10 %
  • Tipos de muestras: Sobrenadante de cultivo celular, orina, suero, plasma (EDTA, citrato de sodio y heparina)
  • Tiempo total del ensayo: 3 horas
  • Tamaño de muestras: 50 μl
  • Especificidad: Sin reacción cruzada significativa con eotaxina humana, GROα, GROβ, MIP-1α, MIP-1β, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MCP-4, G-CSF, GM-CSF, IFNα, IFNγ, IL-1α, IL-1β, Il-1RA, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, Il-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, Il-11, IL-12, IL-13, IL-15, IL-16, Il-17, TNFα o TNFβ o RANTES de rata
Incluye:los kits completos contienen placas de anticuerpos recubiertas previamente, anticuerpos de detección, tampones, diluyentes, patrones y sustratos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P13501
Intervalo del ensayo De 51,2 a 2000 pg/mL
Sensibilidad del ensayo 2 pg
Descripción Kit de ELISA para RANTES humano
Conjugado Biotina
Formato del kit de inmunoensayo ELISA colorimétrico (sustrato TMB) en placa de tiras de 96 pocillos transparente
Tipo de producto Kit de ELISA
Tipo de muestra Orina, Plasma (EDTA, citrato, heparina), Sobrenadante de cultivo celular, Suero
Especificidad Sin reacción cruzada significativa con eotaxina humana, GROa, GROß, MIP-1a, MIP-1ß, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MCP-4, G-CSF, GM-CSF, IFNa, IFNg, IL-1a, IL-1ß, Il-1RA, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, Il-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, Il-11, IL-12, IL-13, IL-15, IL-16, Il-17, TNF
Suficiente para Microplaca de 96 pocillos
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 6352
Símbolo de gen D17S136E,RANTES,SCYA5,SIS-delta,SISd,TCP228,eoCP
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Solución de sustrato de TMB, 13 ml, Tampón 30X Wash; 50 ml, Concentrado de estreptavidina-HRP, 75 µL, Cubiertas adhesivas para placas , 6 ea, Placa de tiras de 96 pocillos previamente revestida para RANTES no humano, 1 ea, Tampón de dilución de HRP, 14 ml, Estándar para RANTES recombinante liofilizado humano, 2 viales, Diluyente estándar, 2 x 25 ml, Solución de parada, 13 ml
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Medición Absorbancia a 450 nm menos absorbancia a 550 nm
Precisión CV del intraensayo <10 %; CV del interensayo <10 %
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra Plasma, 1 μl; suero, 1 μl; sobrenadante, 50 μl; orina, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 3 h