Learn More
RANKL/TRANCE Rat anti-Mouse, BV605, Clone: IK22-5, BD Biosciences™
Descripción
RANKL/TRANCE Monoclonal antibody specifically detects RANKL/TRANCE in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | RANKL/TRANCE |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | IK22-5 |
| Conjugado | Brilliant Violet 605 |
| Formulación | Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. |
| Alias de gen | TRANCE; TRANCEODF; OPGL; sOdf; CD254; OPTB2; hRANKL2 |
| Especie del huésped | Rat |
| Inmunógeno | Mouse recombinant RANKL |
| Cantidad | 50 μg |
| Mostrar más |