missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ RANK (CD265) Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
184.00€ - 486.00€
Especificaciones
| Antígeno | RANK (CD265) |
|---|---|
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17720794
![]() |
Invitrogen™
PA5119387 |
200 μL |
486.00€
200 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
17713524
|
Invitrogen™
PA5122123 |
20 μL |
184.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
RANK (CD265) Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), ICC/IF
RANK is a member of the tumor necrosis factor receptor (TNFR) family. The full length mouse RANK cDNA encodes a type I transmembrane protein with an extracellular and a cytoplasmic domain. The extracellular domain contains two potential N-linked glycosylation sites. RANK shares significant amino acid homology with other members of the TNFR family in its extracellular four cysteine-rich repeats. Human and murine RANK share 81% amino acid identity in their extracellular domains.Especificaciones
| RANK (CD265) | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| IgG | |
| Human, Mouse | |
| TNFRSF11A | |
| CD265; FEO; LOH18CR1; loss of heterozygosity, 18, chromosomal region 1; Ly109; mRANK; ODFR; OFE; OPTB7; Osteoclast differentiation factor receptor; OSTS; Paget disease of bone 2; PDB2; Rank; receptor activator of NF-kappaB; receptor activator of NF-KB; receptor activator of nuclear factor-kappa B; RGD1563614; TNF receptor superfamily member 11a; Tnfrsf11a; TRANCER; TRANCE-R; tumor necrosis factor receptor superfamily member 11A; tumor necrosis factor receptor superfamily member 11a, NFKB activator; tumor necrosis factor receptor superfamily, member 11a, NFKB activator | |
| TNFRSF11A | |
| Primary | |
| Antigen affinity chromatography, Protein A |
| 0.5 mg/mL | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4 | |
| O35305, Q9Y6Q6 | |
| 21934, 8792 | |
| Recombinant protein Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B. The antigen corresponds to amino acid range 330-615 of the target protein. | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto