Learn More
OHAUS™ Ranger™ 7000
Código de producto. p-7162291 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
3,00 kg
35,00 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
15614553 35,00 kg cada uno
16002415 3,00 kg cada uno
2 options
Código de producto. 15614553
Marca: OHAUS™ 30088847
El OHAUS™ Ranger™ 7000 ofrece una alta resolución, cuenta con una pantalla amplia, una gran variedad de opciones de conectividad, y una gran memoria.
  • Simplifique las aplicaciones complejas y minimice la necesidad de cálculos manuales con 10 modos de aplicación avanzados, control de dispositivos periféricos y un kit opcional para una segunda plataforma de báscula.
  • La báscula más precisa de su clase con un tiempo de estabilización de un segundo, una resolución de pantalla de hasta 75 000d o 350 000d y certificaciones para uso comercial.
  • Báscula extremadamente duradera diseñada para funcionar en entornos industriales duros.
  • Cuenta con una carcasa metálica con clasificación IP54 y terminal metálico sellado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Duración de la batería 12 horas con batería recargable
Tipo de conexión Puerto de comunicación de fácil acceso que incluye RS232 y USB estándar (incluidos) y un tercer puerto opcional RS232 o Ethernet (los accesorios se venden por separado). Salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real. Función de transferencia de datos.
Estructura Diseño modular, carcasa moldeada a presión, plataforma extraíble de acero inoxidable, gancho integrado para pesaje bajo la báscula, interruptor de bloqueo de menú, indicador de nivel
Capacidad 35,00 kg
Tipo de pantalla Pantalla WQVGA gráfica a todo color con brillo controlado por el usuario
Legibilidad 0,500000 g
Linealidad 1,000000 g
Modelo R71MD35-EU
Clase de protección IP54
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -10 °C a +40 °C
Modos de pesaje Gramo, kilogramo, onza, libra, libra: onza, unidad personalizada
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 467 x 377 x 128 mm
Peso (métrico) 9,970 kg