Descripción
- La resistente carcasa metálica y las patas de goma antideslizantes proporcionan la protección, la estabilidad y la larga vida útil del producto necesarias para el pesaje industrial resistente.
- La báscula más fácil de usar del mercado dispone de Smart Text™ para facilitar su manejo y configuración para garantizar la eficiencia en el lugar de trabajo.
- Con la pantalla más grande de su categoría, indicadores LED de control de peso y pantalla LCD retroiluminada, el Ranger 4000 puede funcionar en casi cualquier entorno industrial.
Especificaciones
Especificaciones
| Duración de la batería | 100 horas con batería recargable |
| Tipo de conexión | Puerto de comunicación de fácil acceso que incluye RS232 estándar (incluido) y un segundo RS232, USB o Ethernet (los accesorios se venden por separado) |
| Estructura | Carcasa de aluminio fundido resistente, plataforma de acero inoxidable |
| Capacidad | 3,00 kg |
| Tipo de pantalla | LED, LED de control de peso de 3 colores |
| Legibilidad | 0,100000 g |
| Linealidad | 0,200000 g |
| Modelo | R41ME3 |
| Repetibilidad | 0,200000 g |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De -10 °C a +40 °C |
| Mostrar más |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?