Learn More
OHAUS™ Ranger™ 4000
Código de producto. 15583883 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
3,00 kg
6,00 kg
15,00 kg
30,00 kg
Modelo:
R41ME15
R41ME15-M
R41ME3
R41ME3-M
R41ME30
R41ME30-M
R41ME6
R41ME6-M
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Modelo unitSize
15583883 15,00 kg R41ME15 cada uno
15533893 3,00 kg R41ME3 cada uno
15543893 3,00 kg R41ME3-M cada uno
15553893 6,00 kg R41ME6-M cada uno
15563893 15,00 kg R41ME15-M cada uno
15573883 6,00 kg R41ME6 cada uno
15573893 30,00 kg R41ME30-M cada uno
15593883 30,00 kg R41ME30 cada uno
8 options
Código de producto. 15583883
Marca: OHAUS™ 30231100
El OHAUS™ Ranger™ 4000 es ideal para aplicaciones de pesaje industrial en las que el valor es importante, pero la calidad, la durabilidad y la funcionalidad no se pueden descuidar. Equipada con siete modos de aplicación, la báscula puede ofrecer resultados para muchas necesidades industriales de pesaje y medición.
  • La resistente carcasa metálica y las patas de goma antideslizantes proporcionan la protección, la estabilidad y la larga vida útil del producto necesarias para el pesaje industrial resistente.
  • La báscula más fácil de usar del mercado dispone de Smart Text™ para facilitar su manejo y configuración para garantizar la eficiencia en el lugar de trabajo.
  • Con la pantalla más grande de su categoría, indicadores LED de control de peso y pantalla LCD retroiluminada, el Ranger 4000 puede funcionar en casi cualquier entorno industrial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Duración de la batería 100 horas con batería recargable
Tipo de conexión Puerto de comunicación de fácil acceso que incluye RS232 estándar (incluido) y un segundo RS232, USB o Ethernet (los accesorios se venden por separado)
Estructura Carcasa de aluminio fundido resistente, plataforma de acero inoxidable
Capacidad 15,00 kg
Tipo de pantalla LED, LED de control de peso de 3 colores
Legibilidad 0,500000 g
Linealidad 1,000000 g
Modelo R41ME15
Repetibilidad 1,000000 g
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -10 °C a +40 °C
Modos de pesaje Gramo, kilogramo, onza, libra, libra:onza
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 327 x 315 x 122 mm
Peso (métrico) 7,000 kg