Learn More
Beschreibung
- La resistente carcasa metálica y las patas de goma antideslizantes proporcionan la protección, la estabilidad y la larga vida útil del producto necesarias para el pesaje industrial resistente.
- La báscula más fácil de usar del mercado dispone de Smart Text™ para facilitar su manejo y configuración para garantizar la eficiencia en el lugar de trabajo.
- Con la pantalla más grande de su categoría, indicadores LED de control de peso y pantalla LCD retroiluminada, el Ranger 4000 puede funcionar en casi cualquier entorno industrial.
Spezifikation
Spezifikation
| Duración de la batería | 100 horas con batería recargable |
| Tipo de conexión | Puerto de comunicación de fácil acceso que incluye RS232 estándar (incluido) y un segundo RS232, USB o Ethernet (los accesorios se venden por separado) |
| Estructura | Carcasa de aluminio fundido resistente, plataforma de acero inoxidable |
| Capacidad | 3,00 kg |
| Tipo de pantalla | LED, LED de control de peso de 3 colores |
| Legibilidad | 1,000000 g |
| Linealidad | 0,200000 g |
| Modelo | R41ME3-M |
| Repetibilidad | 0,200000 g |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De -10 °C a +40 °C |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?