Learn More
Brannan™ Hidrómetro localizador de intervalo
Descripción
Hidrómetro de localizador de intervalo Brannan, Intervalo de gravedad específico: De 0,70 a 1,00 g/l, precisión: +/- 0,01 g/ml, Tipo de lastre: granalla de acero, Certificaciones/conformidad normativa: ISO 650, 916, Cantidad: 1Pack
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Pack |
| Tipo | Hidrómetro localizador de intervalo |
| Exactitud | ±0,01 g/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 650, 916 |
| Tipo de lastre | Granalla de acero |
| Intervalo de Baume | Desde 0,70 hasta 1 |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición de gravedad específica |
| Intervalo de gravedad específica | De 0,70 a 1,00 g/ml |