Learn More
RANGAP1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1F3A4, Proteintech
Código de producto. 16829615 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16829615 20 μL 20 microlitros
16819615 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16829615
Marca: Proteintech 671461IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The RANGAP1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human RANGAP1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The RANGAP1 antibody has been validated for the following applications: IF, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno RANGAP1
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1F3A4
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5905
Especies diana Human, Rat, Mouse
Isotype IgG1