missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RanBP16 Antibody [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Descripción
RanBP16 Polyclonal antibody specifically detects RanBP16 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | RanBP16 |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Janelia Fluor 669 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | EXP7, exportin 7, KIAA0745exportin-7, RAN binding protein 16, Ran-binding protein 16, RANBP16Exp7 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recognizes region between residues Between between 1 and 50.. |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?