Learn More
Sal de potasio de Raltegravir, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7112905 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15741799 250 mg 250 miligramos
15731799 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15741799
Marca: Thermo Scientific Acros 462162500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 871038-72-1 | C20H20FKN6O5 | 482.51 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 871038-72-1
Fórmula molecular C20H20FKN6O5
Peso molecular (g/mol) 482.51
Clave InChI IFUKBHBISRAZTF-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo raltegravir potassium, raltegravir potassium salt, raltegravirpotassiumsalt, raltegravir mk-0518, potassium 4-4-fluorobenzyl carbamoyl-1-methyl-2-2-5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxamido propan-2-yl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-5-olate, isentress tn, raltegravir potassium usan:jan, pubchem22484, n-1-4-4-fluorophenyl methylcarbamoyl-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-pyrimidin-2-yl-1-methyl-ethyl-5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxamide
PubChem CID 23668479
Nombre IUPAC potasio;4-[(4-fluorofenil)metilcarbamoil]-1-metil-2-[2-[(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-carbonil)amino]propan-2-il]-6-oxopirimidin-5-olato
SMILES CC1=NN=C(O1)C(=O)NC(C)(C)C2=NC(=C(C(=O)N2C)[O-])C(=O)NCC3=CC=C(C=C3)F.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Raltegravir potassium salt
Punto de fusión 155.0°C to 157.0°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.51
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Raltegravir potassium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Raltegravir potassium salt