Learn More
Ralinepag, MedChemExpress
Código de producto. 16457178
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16457178 10 mg 10 miligramos
16493197 50 mg 50 miligramos
16477166 100 mg 100 miligramos
16459707 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16457178
Marca: Medchem Express HY16751
MedChemExpress Ralinepag is a potent, orally bioavailable and non-prostanoid prostacyclin (IP) receptor agonist, with EC50s of 8.5 nM, 530 nM and 850 nM for human and rat IP receptor and human DP1 receptor, respectively.
Ralinepag is a potent, orally bioavailable and non-prostanoid prostacyclin (IP) receptor agonist, with EC50s of 8.5 nM, 530 nM and 850 nM for human and rat IP receptor and human DP1 receptor, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ralinepag
Forma física Solid
CAS 1187856-49-0
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H26ClNO5
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo APD811
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (231.53 mM)
SMILES O=C(O)COC[C@H]1CC[C@H](COC(N(C2=CC=C(Cl)C=C2)C3=CC=CC=C3)=O)CC1
Peso molecular (g/mol) 431.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.91
Porcentaje de pureza 99.7%