Learn More
Grant Instruments™ Estante elevado para baños de agua sin agitación
Código de producto. 11416487
Change view
Click to view available options
Tipo:
Estante para depósitos de 12 l
Estante para depósitos de 18 l
Estante para depósitos de 26 l
Estante para depósitos de 34 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
11416487 Estante para depósitos de 26 l cada uno
11406487 Estante para depósitos de 18 l cada uno
11496477 Estante para depósitos de 12 l cada uno
11426487 Estante para depósitos de 34 l cada uno
4 options
Código de producto. 11416487
Marca: Grant Instruments™ RS28
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se adapta a recipientes poco profundos. El estante elevado para baños de agua sin agitación Grant Instruments™ se puede utilizar con una gran variedad de circuladores de inmersión calefactados y baños de circulación calefactados Grant.
Se adapta a recipientes poco profundos.El estante elevado para baños de agua sin agitación Grant Instruments™ se puede utilizar con una gran variedad de circuladores de inmersión calefactados y baños de circulación calefactados Grant.
  • Elija entre una variedad de tamaños el más adecuado para su depósito.
  • Para su uso con modelos de depósito de acero inoxidable y de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Baños de circulación con calentamiento Grant
Tipo Estante para depósitos de 26 l
Altura (métrico) 45 o 135 mm