Learn More
Vitlab™ Vaso de precipitados graduado con escala en relieve
Código de producto. p-8000804
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
12 PCS
cada uno
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11867890 500 ml 12 PCS
10261441 1000 ml 1 PCS
10504522 1000 ml paquete de 6
10681412 2000 ml paquete de 6
10455391 2000 ml cada uno
10036892 3000 ml paquete de 6
10528071 5000 ml cada uno
10332422 5000 ml paquete de 6
8 options
Código de producto. 11867890
Marca: Vitlab™ 441941
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos vasos de precipitados de polipropileno para una gran variedad de aplicaciones generales de laboratorio. Los vasos de precipitados graduados con escala en relieve VITLAB™ incorporan un asa de diseño ergonómico y una escala grabada fácil de leer. La boquilla se ha diseñado para funcionar de manera correcta y precisa; se han eliminado prácticamente todas las gotas no deseadas.
  • Vaso de precipitados de polipropileno muy transparente
  • Para conservar las marcas, no limpie a temperaturas superiores a 60 °C
  • Esterilizables en autoclave a 121 C (2 bar), conforme a DIN EN 285
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (métrico) 91 mm
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Polipropileno
Altura (métrico) 133 mm
Cantidad 12/paquete
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad DIN EN 285
Scale Graduación en relieve