Learn More
Vitlab™ Vaso de precipitados graduado con escala en relieve
Código de producto. 10455391
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
12 PCS
cada uno
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10455391 2000 ml cada uno
11867890 500 ml 12 PCS
10261441 1000 ml 1 PCS
10504522 1000 ml paquete de 6
10681412 2000 ml paquete de 6
10036892 3000 ml paquete de 6
10528071 5000 ml cada uno
10332422 5000 ml paquete de 6
8 options
Código de producto. 10455391
Marca: Vitlab™ 443941
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos vasos de precipitados de polipropileno para una gran variedad de aplicaciones generales de laboratorio. Los vasos de precipitados graduados con escala en relieve VITLAB™ incorporan un asa de diseño ergonómico y una escala grabada fácil de leer. La boquilla se ha diseñado para funcionar de manera correcta y precisa; se han eliminado prácticamente todas las gotas no deseadas.
  • Vaso de precipitados de polipropileno muy transparente
  • Para conservar las marcas, no limpie a temperaturas superiores a 60 °C
  • Esterilizables en autoclave a 121 C (2 bar), conforme a DIN EN 285
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (métrico) 150 mm
Capacidad (métrico) 2000 ml
Material Polipropileno
Altura (métrico) 215 mm
Cantidad 6/paquete
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad DIN EN 285
Scale Graduación en relieve