Learn More
Vitlab™ Vaso de precipitados graduado con escala en relieve
Utilice estos vasos de precipitados de polipropileno para una gran variedad de aplicaciones generales de laboratorio. Los vasos de precipitados graduados con escala en relieve VITLAB™ incorporan un asa de diseño ergonómico y una escala grabada fácil de leer. La boquilla se ha diseñado para funcionar de manera correcta y precisa; se han eliminado prácticamente las gotas no deseadas.
Marca:  Vitlab™ 445941
134.91 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23277" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.02500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10332422
  • 179.00€ / paquete de 6
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Vaso de precipitados de polipropileno muy transparente
  • Para conservar las marcas, no limpie a temperaturas superiores a 60 °C
  • Esterilizables en autoclave a 121 C (2 bar), conforme a DIN EN 285
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
5000 ml
270 mm
Vaso de precipitados
Graduación en relieve
210 mm
Polipropileno
6/paquete
Esterilizable en autoclave
DIN EN 285