missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RAI1 Polyclonal Antibody

Código de producto. 15968634
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15968634 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15968634

Marca: Invitrogen™ PA565904

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: TSPSLKKFACK APGASPGNPL SPSLSDKDRG LKGAGGSPVG VEEGLVNVGT GQKLPTSGAD PLCRNPTNRS LKGKLMNSKK LSSTDCFKTE AFTSPEALQP GGTALAPKKR SRKGRAGAHG LSKGPLEKRP YLGPAL Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 65%, rat 66%.

This gene is located within the Smith-Magenis syndrome region on chromosome 17. It is highly similar to its mouse counterpart and is expressed at high levels mainly in neuronal tissues. The protein encoded by this gene includes a polymorphic polyglutamine tract in the N-terminal domain. Expression of the mouse counterpart in neurons is induced by retinoic acid. This gene is associated with both the severity of the phenotype and the response to medication in schizophrenic patients.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RAI1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica RAI1
N.º de referencia del gen Q7Z5J4
Alias de gen Gt1; Kiaa1820; RAI1; retinoic acid induced 1; retinoic acid-induced protein 1; SMCR; Smith-Magenis syndrome chromosome region; SMS
Símbolos de los genes RAI1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human RAI1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-106582).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10743
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.