missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RAF709, MedChemExpress

Código de producto. 16454356
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16454356 100 mg 100 miligramos
16495787 5 mg 5 miligramos
16489616 50 mg 50 miligramos
16452596 25 mg 25 miligramos
16433058 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16454356 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100510

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress RAF709 is a potent, selective, and efficacious RAF inhibitor with IC50s of 0.4 nM and 0.5 nM for BRAF and CRAF, respectively. Antitumor efficacy.

RAF709 is a potent, selective, and efficacious RAF inhibitor with IC50s of 0.4 nM and 0.5 nM for BRAF and CRAF, respectively. Antitumor efficacy.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material RAF709
CAS 1628838-42-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H29F3N4O4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (184.31 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(NC1=CN=C(C)C(C2=CC(N3CCOCC3)=C(OC4CCOCC4)N=C2)=C1)C5=CC=CC(C(F)(F)F)=C5
Peso molecular (g/mol) 542.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 542.55
Porcentaje de pureza 98.87%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.