Learn More
Invitrogen™ Radretumab Recombinant Monoclonal Antibody
Descripción
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Radretumab is a biosimilar that targets FN EDB.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Radretumab |
| Aplicaciones | ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2 |
| Alias de gen | FN EDB; L19-131 I; L19-SIP |
| Especie del huésped | Human |
| Método de purificación | Protein A |
| Cantidad | 100 μg |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?