missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Radioprotectin-1, MedChemExpress

Código de producto. 16487567
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16487567 5 mg 5 miligramos
16494818 10 mg 10 miligramos
16465616 100 mg 100 miligramos
16421087 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16487567

Marca: Medchem Express HY114380

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Radioprotectin-1 is a potent and specific nonlipid agonist of lysophosphatidic acid receptor 2 (LPA2), with an EC50 value of 25 nM for murine LPA2 subtype.

Radioprotectin-1 is a potent and specific nonlipid agonist of lysophosphatidic acid receptor 2 (LPA2), with an EC50 value of 25 nM for murine LPA2 subtype.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Radioprotectin-1
CAS 1622006-09-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H19ClN2O6S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (256.72 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O)C1=CC(Cl)=CC=C1S(=O)(NCCCCN(C(C2=CC=CC3=CC=CC4=C23)=O)C4=O)=O
Peso molecular (g/mol) 486.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 486.92
Porcentaje de pureza 99.44%
Grado Research
Forma física Solid
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.