Learn More
TFA Dostmann™ Radio termohigrómetro
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de humedad | 1 to 99% |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -40°C to +60°C (Outdoor), -10°C to +60°C (Indoor) |
| Batería, tipo | 3 x 1.5 V AA for display unit; 2 x 1.5 V AA for transmitter |
| Montaje | Hanging or standing |
| Incluye | Termómetro, higrómetro |