Descripción
- Designa las zonas y los recipientes radiactivos
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 rollo |
| Diámetro (imperial) | 0,98 in |
| Diámetro (métrico) | 25 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Zonas radiactivas |
| Altura (imperial) | 216 ft |
| Altura (métrico) | 66 m |
| Tipo de producto | Cinta de radiación |