missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ RADA
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18758766
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18758766 5 mg 5 miligramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Codice prodotto. 18758766

Marca: Tocris Bioscience™ 6649/5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Orange-red TAMRA-based fluorescent D-amino acid for labeling peptidoglycans in live bacteria

RADA is an orange-red TAMRA-based fluorescent D-amino acid. Suitable for labeling peptidoglycans in live bacteria. Incorporated into bacterial cell walls during synthesis. Suitable for prolonged exposure due to red-shift photophysical properties. Suitable for dSTORM and reSTORM. Displays good water solubility, photostability and thermostability. Excitation/emission λ ∼554/580 nm.

This product is supplied as a TFA salt, the stoichiometry of which is batch dependant. Please refer to the Certificate of Analysis to obtain the batch specific Net Product Content.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Cantidad 5 mg
Objetivo Fluorescent Probes for Imaging Bacteria
Fórmula molecular C28H28N4O6
Formula Weight (peso de la fórmula) 3081
Pureza 98%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.