missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RAD51D Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15941865
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15941865 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15941865 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA575338

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen and the purity is > 95% (by SDS-PAGE).

Five human RAD 51 homologues have been identified: XRCC2, XRCC3, RAD51B, RAD51C, and RAD51D. Each of these homologues interacts with one or more of the others, with all of the proteins involved in one complex or multiple smaller complexes. RAD51D interacts with XRCC2 and RAD51C. RAD51D's expression pattern and sequence similarity to other RAD51 family members most likely make it part of a complex of proteins required for DNA repair and meiotic recombination.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RAD51D
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica RAD51D
N.º de referencia del gen O55230, O75771
Alias de gen BROVCA4; DNA repair protein RAD51 homolog 4; DNA repair protein RAD51-like 4; HsTRAD; R51H3; RAD51 homolog D; RAD51 paralog D; Rad51d; RAD51L3; RAD51-like 3; RAD51-like protein 3; recombination repair protein; TRAD
Símbolos de los genes RAD51D
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to amino acids 121-170 of Human Rad51D.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 19364, 303375, 5892
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.