missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RAD50 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13476077
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
13476077 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13476077

Marca: Invitrogen™ PA531555

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: HeLa, mouse testis, NT2D1, rat testis. Predicted reactivity: Mouse (91%), Rat (91%), Rabbit (95%), Bovine (94%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

Rad50-13B3 recognizes human Rad50, a 153a protein involved in DNA double strand break repair. Rad50 is associated with Mre11 and p95 (Nibrin) to form a multiprotein complex involved in the double strand break repair process. Upon DNA damage, Rad50 and Mre11 redistribute and are co-localized within the nucleus of damaged cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RAD50
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica RAD50
N.º de referencia del gen P70388, Q92878, Q9JIL8
Alias de gen 153 kDa protein; DNA repair protein RAD50; hRad50; hsRAD50; I79_004319; mRad50; Mrell; MRX complex DNA-binding subunit; N0872; NBSLD; Rad50; RAD50 2; RAD50 double strand break repair protein; RAD50 homolog (S. cerevisiae); RAD50 homolog, double strand break repair protein; RAD50 PEN; RAD502; RAD50-2; RAD50-3; Rad50l; YNL250W
Símbolos de los genes RAD50
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human Rad50. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10111, 19360, 64012
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.