missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RAD18 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16858414 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16858414 20 μL 20 microlitros
16848414 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16858414

Marca: Proteintech 183331AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody is specific to RAD18.

Human Rad18 (hRad18) is homologue of the S. pombe Rad18. In yeast, Rad6 and Rad18 play a crucial role in post-replication repair functions in gap-filling of a daughter strand on replication of damaged DNA. Furthermore, Rad6-Rad18 interaction is thought to be critical at an early step during lesion bypass in yeast. In vivo, Rad18 protein forms a tight complex with Rad6 through a conserved ring-finger motif. It has been suggested that Rad18-Rad6 complex binds to the damaged sites by the single-stranded DNA binding property of Rad 18. This is followed by degradation of the stalled components of DNA replication by ubiquitin-conjugating enzyme activity of Rad6. The human Rad18 maps on chromosome 3p24-25, the region which is often deleted in lung, breast, ovary, and testis cancers. The human RAD18 gene codes for a protein of 495 amino acids with a predicted molecular weight of 56 kDa. The human Rad18 is ubiquitously expressed in various human tissues.

Especificaciones

Antígeno RAD18
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica RAD18
N.º de referencia del gen Q9NS91, Q9QXK2
Alias de gen hHR18, hRAD18, RAD18, RAD18 homolog (S. cerevisiae), RING finger protein 73, RNF73
Símbolos de los genes Rad18
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno RAD18 Fusion Protein Ag12944
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 362412, 56852, 58186
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.